Key Documents
GF91028875
Nickel-iron alloy, Ni52Fe48
200mm tube, 4.5mm outside diameter, 0.07mm wall thickness, 4.36mm inside diameter
別名:
NI197450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101712
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 910-288-75
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)