フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 901-617-82
L
200 mm
外径
2.9 mm
壁厚
0.75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF90161782-2EA | 4061821152763 |
GF90161782-10EA | 4061821152749 |
GF90161782-1EA | 4061821152756 |
GF90161782-5EA | 4061821152770 |