Merck
GF89255290
コバルト
lump, 10 mm max. lump size, weight 50 g, high purity 99.99+%
別名:
CO006110
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Co
CAS番号:
分子量:
58.93
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141710
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99.99%
フォーム
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 892-552-90
抵抗性
6.24 μΩ-cm, 20°C
重量
50 g
塊最大サイズ
10 mm
bp
2900 °C (lit.)
密度
8.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Co]
InChI
1S/Co
InChI Key
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1A - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF89255290-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)