Merck
GF88948221
黄銅合金、Cu63Zn37
1000mm tube, 3.0mm outside diameter, 0.3mm wall thickness, 2.4mm inside diameter, as drawn
別名:
CU027450
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
30102010
NACRES:
NA.23
フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 889-482-21
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)