Key Documents
GF88529079
Nickel/Chromium
wire, 0.045 mm diameter, Ni80%/Cr20%, length 200 m, temper annealed
別名:
NI055113
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 885-290-79
L
200 m
直径
0.045 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)