Key Documents
GF88332420
Thoriated tungsten
wire, W 99.4%/Th 0.6%, 0.05 mm diameter, length 50 m, temper annealed
別名:
W 055200
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 883-324-20
L
50 m
直径
0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)