Merck
GF88131832
Iron/Nickel/Boron
foil, thickness 0.025 mm, Fe40%/Ni38%/B 18%/Mo 4%, length 0.5 m, coil width 50 mm
別名:
FE830250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 881-318-32
L
0.5 m
コイル幅
50 mm
厚さ
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)