About This Item
化学式:
Gd
CAS番号:
分子量:
157.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141605
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
アッセイ
99%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 877-064-02
抵抗性
126 μΩ-cm, 20°C
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.5 mm
bp
3273 °C (lit.)
mp
1313 °C (lit.)
密度
7.886 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Gd]
InChI
1S/Gd
InChI Key
UIWYJDYFSGRHKR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Water-react 3
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Jan Code
GF87706402-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)