アッセイ
99%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 872-623-64
抵抗性
89 μΩ-cm, 20°C
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
0.2 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
密度
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChI Key
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)