Merck
GF87090958
窒化ホウ素
rod, 6.4 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
別名:
B 607910
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 870-909-58
L
100 mm
直径
6.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)