Merck
GF87078156
タンタル
powder, 75 max. part. size (micron), weight 20 g, purity 99.9%
別名:
Ta
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Ta
CAS番号:
分子量:
180.95
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141741
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
<0.01 mmHg ( 537.2 °C)
アッセイ
99.9%
形状
powder
自己発火温度
572 °F
メーカー/製品名
Goodfellow 870-781-56
抵抗性
13.5 μΩ-cm, 20°C
重量
20 g
部分最大サイズ
75 (micron)
bp
5425 °C (lit.)
mp
2996 °C (lit.)
密度
16.69 g/cm3 (lit.)
SMILES記法
[Ta]
InChI
1S/Ta
InChI Key
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Sol. 1
保管分類コード
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF87078156-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)