Key Documents
GF85839193
Palladium-copper alloy, Pd60Cu40
foil, 25 x 25mm, 0.5mm thickness
別名:
PD120300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352300
NACRES:
NA.23
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 858-391-93
サイズ×厚み
25 mm × 25 mm × 0.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)