フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 850-737-55
L
100 mm
壁厚
0.05 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF85073755-10EA | 4061825029481 |
GF85073755-2EA | 4061825029511 |
GF85073755-1EA | 4061825029498 |
GF85073755-20EA | 4061825029504 |
GF85073755-5EA | 4061825029528 |