安全性情報
GF84056867
窒化ホウ素
powder, 10 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.5%
別名:
B 516011
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.5%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 840-568-67
重量
100 g
部分最大サイズ
10 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
GF84056867-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)