Merck
GF83438365
Constantan- resistance alloy
rod, 10 mm diameter, Cu55%/Ni45%, length 200 mm, temper annealed
別名:
CU047925
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 834-383-65
L
200 mm
直径
10 mm