Merck
GF83063202
タングステン
wire, length 0.5 m, 1.2 mm diameter, purity 99.95%
別名:
W
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
W
CAS番号:
分子量:
183.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141747
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.95%
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 830-632-02
抵抗性
4.9 μΩ-cm, 20°C
L
0.5 m
直径
1.2 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
密度
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[W]
InChI
1S/W
InChI Key
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg