安全性情報
GF82996778
窒化ホウ素
rod, 32 mm diameter, length 100 mm, condition hot-pressed
別名:
B 607955
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 829-967-78
L
100 mm
直径
32 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
GF82996778-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF82996778-1EA4061821161581