フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 827-781-92
L ×直径
100 mm × 25.4 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF82778192-1EA | 4061825453736 |
GF82778192-2EA | 4061829967505 |
GF82778192-5EA | 4061831019315 |