フォーム
film
メーカー/製品名
Goodfellow 802-438-50
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.025 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF80243850-5EA:
GF80243850-10EA:
GF80243850-2EA:
GF80243850-1EA:
GF80243850-20EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF80243850-1EA | 4061825017990 |
GF80243850-10EA | 4061825017983 |
GF80243850-20EA | 4061825018003 |
GF80243850-2EA | 4061825018010 |
GF80243850-5EA | 4061825018027 |