Merck
GF77628370
Stainless steel - AISI 301
foil, thickness 1 mm, Fe/Cr17%/Ni 7%/C 0.1max%, size 25 × 25 mm, temper hard
別名:
FE270310
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 776-283-70
サイズ
25 × 25 mm
厚さ
1 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)