Merck
GF77073374
エルビウム
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
別名:
ER006100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Er
CAS番号:
分子量:
167.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141603
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
形状
lumps
メーカー/製品名
Goodfellow 770-733-74
抵抗性
86 μΩ-cm, 20°C
重量
100 g
塊最大サイズ
25 mm
bp
2868 °C (lit.)
mp
1529 °C (lit.)
密度
9.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Er]
InChI
1S/Er
InChI Key
UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3