Merck
GF76359640
Polyurethane
foam, thickness 10 mm, size 600 × 600 mm, bulk density 0.08 g/cm3
別名:
UR303810
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
フォーム
foam
メーカー/製品名
Goodfellow 763-596-40
サイズ
600 × 600 mm
厚さ
10 mm
かさ密度
0.08 g/cm3
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)