Merck
GF75297684
Tungsten-rhenium alloy, W97Re3
20m wire, 0.02mm diameter, annealed
別名:
W 045100
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 752-976-84
L ×直径
20 m × 0.02 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)