Merck
GF75008156
Boron carbide
granule, 5 mm nominal granule size, weight 200 g
別名:
B 626300
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
granular
メーカー/製品名
Goodfellow 750-081-56
重量
200 g
公称顆粒サイズ
5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)