フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 747-149-68
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 0.38 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF74714968-1EA | 4061825442860 |
GF74714968-2EA | 4061829956738 |
GF74714968-10EA | 4061829926281 |
GF74714968-20EA | 4061829976866 |
GF74714968-5EA | 4061831007114 |