フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 745-585-59
L ×直径
1000 mm × 3.2 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF74558559-1EA | 4061825442778 |
GF74558559-2EA | 4061829966638 |
GF74558559-5EA | 4061831018684 |