Merck
GF74526880
ジスプロシウム
foil, thickness 0.2 mm, size 25 × 75 mm, purity 99%
別名:
DY000230
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Dy
CAS番号:
分子量:
162.50
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141602
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99%
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 745-268-80
抵抗性
89 μΩ-cm, 20°C
サイズ
25 × 75 mm
厚さ
0.2 mm
bp
2567 °C (lit.)
mp
1412 °C (lit.)
密度
8.559 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Dy]
InChI
1S/Dy
InChI Key
KBQHZAAAGSGFKK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
GF74526880-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)