安全性情報
GF74339488
アルミナ
powder, 45 mean particle size (micron), weight 50 g, purity 99.9%
別名:
AL606010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11181511
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 743-394-88
重量
50 g
平均粒径
45 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
GF74339488-1EA:4548174016299
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)