フォーム
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 734-809-89
L ×壁厚
100 mm × 1 mm
外径 × 内径
7.0 mm × 5.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF73480989-1EA | 4061825436395 |
GF73480989-10EA | 4061829934859 |
GF73480989-2EA | 4061829956592 |
GF73480989-5EA | 4061831006971 |