Merck
GF72906127
Stainless steel - AISI 304l
wire, Fe/Cr18%/Ni10%, length 200 m, 0.5 mm diameter, temper hard
別名:
FA145116
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 729-061-27
L
200 m
直径
0.5 mm