Key Documents
GF72539680
Platinum/Iridium
wire, Pt70%/Ir30%, length 5 m, 0.05 mm diameter, temper as drawn
別名:
PT055121
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 725-396-80
L
5 m
直径
0.05 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)