Key Documents
GF71577434
Thoriated tungsten
wire, 0.75 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 0.5 m, temper annealed
別名:
W 145475
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99%
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 715-774-34
L
0.5 m
直径
0.75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)