フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 713-034-08
サイズ
600 × 600 mm
厚さ
2.3 mm
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF71303408-1EA | 4061825078373 |
GF71303408-2EA | 4061825078380 |