Merck
GF70950247
Silicon nitride - reaction bonded
sheet, thickness 4.0 mm, size 100 × 100 mm
別名:
SI633420
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 709-502-47
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
4.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)