フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 706-841-28
L ×直径
200 mm × 5.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF70684128-10EA | 4061829934330 |
GF70684128-1EA | 4061825434667 |
GF70684128-2EA | 4061829956141 |
GF70684128-5EA | 4061831006520 |