Key Documents
GF70260825
Polyimide
(PI), sheet, thickness 0.76 mm, size 145 × 145 mm, grade cirlex cl
別名:
IM303076
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352100
NACRES:
NA.23
形状
sheet
メーカー/製品名
Goodfellow 702-608-25
サイズ
145 × 145 mm
厚さ
0.76 mm
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)