フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 701-807-14
L ×直径
200 mm × 9.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF70180714-10EA | 4061829934231 |
GF70180714-5EA | 4061831006469 |
GF70180714-1EA | 4061825434407 |
GF70180714-2EA | 4061829956080 |