Merck
GF70145984
Thoriated tungsten
wire, 0.15 mm diameter, W 99%/Th 1%, length 25 m, temper as drawn
別名:
W 145351
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99%
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 701-459-84
L
25 m
直径
0.15 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
GF70145984-1EA4061821150493