Key Documents
GF70065547
Nickel silver
tube, Cu62%/Ni18%/Zn20%, outside diameter 1.1 mm, length 970 mm, wall thickness 0.21 mm
別名:
CU107140
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
tubes
メーカー/製品名
Goodfellow 700-655-47
L
970 mm
外径
1.1 mm
壁厚
0.21 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)