Merck
GF69118948
Iron/boron/silicon
foil, thickness 0.025 mm, Fe78%/B 13%/Si 9%, length 5 m, coil width 50 mm
別名:
FE810250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 691-189-48
L
5 m
コイル幅
50 mm
厚さ
0.025 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)