Merck
GF67856877
Molybdenum-rhenium alloy, Mo52.5Re47.5
0.5m wire, 0.25mm diameter, as drawn
別名:
MO075140
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
形状
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 678-568-77
L ×直径
0.5 m × 0.25 mm