Merck
GF67785856
Silicon carbide
powder, 75 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 98.7%
別名:
SI676010
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101521
NACRES:
NA.23
アッセイ
98.7%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 677-858-56
重量
50 g
部分最大サイズ
75 (micron)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)