フォーム
foil (annealed)
メーカー/製品名
Goodfellow 667-175-46
サイズ×厚み
100 mm × 100 mm × 2.0 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
GF66717546-10EA | 4061829925253 |
GF66717546-1EA | 4061825440729 |
GF66717546-20EA | 4061829975715 |
GF66717546-2EA | 4061829955687 |
GF66717546-5EA | 4061831006063 |