Merck
GF66301264
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
0.2m wire, 0.7mm diameter, annealed
別名:
W 025370
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
wire
メーカー/製品名
Goodfellow 663-012-64
L ×直径
0.2 m × 0.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)