Merck
GF65911215
ビスマス
foil, thickness 0.03 mm, size 50 × 50 mm, purity 99.97%
別名:
BI000170
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Bi
CAS番号:
分子量:
208.98
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141706
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
99.97%
形状
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 659-112-15
抵抗性
129 μΩ-cm, 20°C
サイズ
50 × 50 mm
厚さ
0.03 mm
bp
1560 °C (lit.)
mp
271 °C (lit.)
密度
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Bi]
InChI
1S/Bi
InChI Key
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF65911215-1EA:
GF65911215-5EA:
GF65911215-2EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)