Merck
GF65637557
Tantalum/Tungsten
foil, thickness 0.40 mm, Ta90%/W 10%, size 100 × 100 mm, temper annealed
別名:
TA030480
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
foil
メーカー/製品名
Goodfellow 656-375-57
サイズ
100 × 100 mm
厚さ
0.40 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)