Merck
GF65520727
Nitinol
rod, Ni55%/Ti45%, 2.5 mm diameter, length 100 mm, condition superelastic
別名:
NI207925
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11101711
NACRES:
NA.23
フォーム
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 655-207-27
L
100 mm
直径
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)