Merck
GF65383106
Stainless steel - AISI 304l
rod, Fe/Cr18%/Ni10%, 2.5 mm diameter, length 1000 mm
別名:
FA147907
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
形状
rod
メーカー/製品名
Goodfellow 653-831-06
L
1000 mm
直径
2.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)