Merck
GF64751957
アンチモン
powder, 150 max. part. size (micron), weight 50 g, high purity 99.999%
別名:
SB006015
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sb
CAS番号:
分子量:
121.76
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141704
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999%
フォーム
powder
メーカー/製品名
Goodfellow 647-519-57
抵抗
41.7 μΩ-cm
重量
50 g
部分最大サイズ
150 (micron)
bp
1635 °C (lit.)
mp
630 °C (lit.)
密度
6.69 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sb]
InChI
1S/Sb
InChI Key
WATWJIUSRGPENY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法的情報
Goodfellow製品
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
GF64751957-1EA:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)