Key Documents
GF64302487
ステンレススチール - AISI 302合金、FeCr18Ni8
10m insulated wire, 0.025mm conductor diameter, 0.002mm insulation thickness, 2 micron polyesterimide insulation
別名:
FE205811
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
11171600
NACRES:
NA.23
詳細
2 micron polyesterimide insulation
形状
wire (insulated)
メーカー/製品名
Goodfellow 643-024-87
L
10 m
コンダクタ直径
0.025 mm
絶縁体厚
0.002 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Goodfellow製品
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)